missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Papiers filtres quantitatifs de qualité 393

Ces papiers filtres sont utilisés pour les analyses quantitatives et gravimétriques ainsi que pour la filtration sous vide et sous pression. Ils sont fabriqués à partir de linters de coton 100 % avec une teneur en α-cellulose de > 98 % et sont lavés à l’acide pour rendre les papiers sans cendres et atteindre une grande pureté.

Marque:  Sartorius FT-3-127-320

Informations supplémentaires : Poids : 0.19600kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15972880

  • 305.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 29-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

Papiers filtres quantitatifs de grade 393

100 % linters de coton. Sans cendres (teneur en cendres ≤ 0,01 % conformément à la norme DIN 540370). Résistants à l’état humide. Boîte à code couleur pour faciliter la sélection.
Spécification

Spécification

Violet
1 à 2 μm
393
0,18 mm
Disque
250 s
100 / boîte
320 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions