Learn More
Sartorius Filtres à membrane en cellulose régénérée (RC)
Ces filtres à membrane hydrophiles résistants aux solvants sont tout particulièrement adaptés à l’élimination des particules de solvants.
Marque:  Sartorius 18407--47------N
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10353441
  • 270.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
Ces filtres à membrane hydrophiles résistants aux solvants sont tout particulièrement adaptés à l’élimination des particules de solvants.
Les filtres à membrane en cellulose régénérée sont renforcés avec de la cellulose non tissée. Les membranes sont principalement utilisées pour l’élimination des particules de solvants. Par exemple, le filtre de 50 mm de diamètre et d’une taille de pores de 0,45 μm est couramment utilisé pour le nettoyage minutieux et le dégazage des solvants et des phases mobiles pour HPLC en combinaison avec un support de filtres entièrement en verre. La membrane en cellulose régénérée offre également une faible adsorption non spécifique.
Spécification
Spécification
Autoclavables
Cellulose régénérée
0,2 μm
Hydrophile
160 à 200 μm
47 mm
Membrane
Cellulose
Pour l’élimination des particules présentes dans les solvants
100 / boîte
Filtre à membrane