Learn More
Sartorius Filtres à membrane en cellulose régénérée (RC)
Ces filtres à membrane hydrophiles résistants aux solvants sont tout particulièrement adaptés à l’élimination des particules de solvants.
151.00€ - 412.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Cellulose régénérée |
À utiliser avec (application) | Pour l’élimination des particules présentes dans les solvants |
Hydrophobicité | Hydrophile |
Épaisseur (métrique) | 160 à 200 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10490483
|
Sartorius
18406-100------G |
100 mm | 0,5 μm | 25 / boîte |
176.00€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10119280
|
Sartorius
18406--47------N |
47 mm | 0,5 μm | 100 / boîte |
412.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10255701
|
Sartorius
18406--13------N |
13 mm | 0,5 μm | 100 / boîte |
153.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10474641
|
Sartorius
18406--25------N |
25 mm | 0,5 μm | 100 / boîte |
288.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10179320
|
Sartorius
18406--50------N |
50 mm | 0,5 μm | 100 / boîte |
256.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10585131
|
Sartorius
18407--13------N |
13 mm | 0,2 μm | 100 / boîte |
151.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10673131
|
Sartorius
18407--25------N |
25 mm | 0,2 μm | 100 / boîte |
217.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10353441
|
Sartorius
18407--47------N |
47 mm | 0,2 μm | 100 / boîte |
270.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10587901
|
Sartorius
18407--50------N |
50 mm | 0,2 μm | 100 / boîte |
256.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Ces filtres à membrane hydrophiles résistants aux solvants sont tout particulièrement adaptés à l’élimination des particules de solvants.
Les filtres à membrane en cellulose régénérée sont renforcés avec de la cellulose non tissée. Les membranes sont principalement utilisées pour l’élimination des particules de solvants. Par exemple, le filtre de 50 mm de diamètre et d’une taille de pores de 0,45 μm est couramment utilisé pour le nettoyage minutieux et le dégazage des solvants et des phases mobiles pour HPLC en combinaison avec un support de filtres entièrement en verre. La membrane en cellulose régénérée offre également une faible adsorption non spécifique.
Spécification
Autoclavables | |
Pour l’élimination des particules présentes dans les solvants | |
160 à 200 μm |
Cellulose régénérée | |
Hydrophile |