Learn More
Sartorius Balances de pesée analytique Secura™
Pesée facile et fiable dans les zones de travail réglementées
Marque: Sartorius SECURA124-1S
Includes: Pare-vent manuel adaptateur d’alimentation universel, couvercle de protection, guide d’applications, housse de protection, anneau de protection pare-vent
Description
Pesée facile et fiable dans les zones de travail réglementées
pConçue pour les clients qui travaillent dans des environnements réglementés et ont besoin de résultats de haute qualité sans aucun risque. Secura garantit la qualité des résultats de mesure, la conformité avec les exigences réglementaires et l’amélioration de l’efficacité du flux de travail./ppnbsp;/pulliDes pesées sans risque : le transfert de données vers une imprimante ou un ordinateur est bloqué lorsque la plupart des erreurs de fonctionnement courantes se produisent/liliPropose un contrôle du niveau ndash; surveillance du niveau optoélectronique, une fonction d’alarme et une fonction interactive d’assistance à l’utilisateur/liliLa SQmin programmée dans la balance permet une surveillance active de l’exigence de poids minimum de l’échantillon de l’USP/liliIsoCALtrade; fournit une fonction interne de réglage et d’étalonnage entièrement automatique et motorisé avec un niveau d’action configurable/liliCal Audit Trail pour une documentation traçable de toutes les données d’étalonnage et de réglage à l’intérieur de la balance/liliImpressions conformes aux BPL avec horodatage correct, à l’aide d’une imprimante Sartorius GLP YDP30/liliLa protection par mot de passe empêche les modifications non autorisées des paramètres de pesée/liliLa conception innovante du boîtier permet un nettoyage facile pour des résultats complets/liliBague de centrage optimisée et contrôle de niveau pour travailler dans des environnements à flux d’air laminaire/li/ulbSpécifications :/bulliÉtalonnage : étalonnage interne automatique IsoCal ; étalonnage externe également disponible/liliNiveau de sécurité : configurable sur trois niveaux/liliUnités de pesage : g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, pièces/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N/liliIndicateur de stabilité : Oui/liliProtection du boîtier : boîtier nettoyable à l’acétone/liliModèles vérifiés : Oui/liliChoix de la langue : anglais, français, espagnol/liliVerrou anti-vol : verrou Kensington et possibilité de verrouillage du câble ou de la chaîne/liliSortie : Mini-USB/liliPuissance : 100-240 V (universel)/li/ulpnbsp;/ppApplications standard : pesée, densité, pourcentage, contrôle, maintien du pic, comptage, conditions instables. Les applications spéciales de laboratoire comprennent le mélange, les composants, les statistiques et la conversion./pSpécification
Écran tactile | |
2009/23/EC, EN 45501:1992, OIML | |
120 g | |
Chambre de pesée manuelle, adaptateur électrique universel, in-u | |
<±0,2 mg | |
124 | |
±1,5 ppm/°C | |
50°F à 86°F | |
Balance analytique | |
8,5 in | |
9 cm | |
8,22 in | |
20,9 cm | |
36 cm | |
5,1 kg | |
100/240 V | |
0,2 A |
100 g | |
Mini USB | |
0,1 mg | |
Capteur de niveau optoélectronique avec fonction d'alarme | |
Plastique ABS, aluminium moulé sous pression | |
<±0,1 mg | |
2 s | |
10°C à 30°C | |
2 ans | |
21,6 cm | |
12,6 in | |
32 cm | |
14,1 in | |
11,24 lb. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |