Learn More
Sartorius Papier filtre terre de diatomées Stedim
Cette qualité de filtre est faite de cellulose et de terre de diatomées, offrant une bien meilleure capacité de séparation que les papiers de cellulose pure au même débit de filtration. Ce grade retient rapidement, à des débits élevés, les particules les plus fines.
Marque:  Sartorius FT-4-606-240
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11796335
  • 269.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 27-05-2024
Description
Applications : clarification de la bière, du vin, de l’urine lors des tests spectrophotométriques ou réfractométriques ; Filtration des précipités les plus fins, semi-colloïdaux, notamment ceux constitués de protéines, d’argile ou de baryum précipité à froid.
Spécification
Spécification
Disque
470
240 mm
Cellulose, terre de diatomées
0,32 mm