Learn More
Sartorius Boîtes de Petri stériles
Choisissez des boîtes de
Petri jetables stériles de 60 mm (14-555-734) ou 90 mm (14-555-735)
60.40€ - 71.20€
Spécification
Jetable | Jetable |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Conditionnement | Auto-stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10456551
|
Sartorius
14311--60------N |
60 mm |
60.40€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10720403
|
Sartorius
14311--90------N |
90 mm |
71.20€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Jetable
- Type 143
- Conditionnement : Autostérile
Spécification
Jetable | |
Stérile | |
Auto-stérile |