Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Support de filtre
Pour une utilisation avec le système de contrôle de stérilité
Marque: Sartorius 16213
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Description
Support de filtres - 14-555-806
- Capacité de 130 ml ; filtre de 47 mm de diamètre ; surface, 12,5 cm2
- Éprouvette en verre avec base en polypropylène et bouchon d’étanchéité
- Bouchon de fermeture en aluminium anodisé
- Vide uniquement
- Autoclave à 121°C
- Fermé, SAT
Spécification
Support de filtre, fermé | |
Acier inoxydable | |
12,5 cm2 |