Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Support de filtre
Pour une utilisation avec le système de contrôle de stérilité
175.00€ - 935.00€
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15992530
|
Sartorius
16523 |
Support de filtre, éprouvette en verre | Verre |
175.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15962520
|
Sartorius
16213 |
Support de filtre, fermé | Acier inoxydable |
935.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Support de filtres - 14-555-806
- Capacité de 130 ml ; filtre de 47 mm de diamètre ; surface, 12,5 cm2
- Éprouvette en verre avec base en polypropylène et bouchon d’étanchéité
- Bouchon de fermeture en aluminium anodisé
- Vide uniquement
- Autoclave à 121°C
- Fermé, SAT
Spécification
12,5 cm2 |