Learn More
Sartorius™ Système de contrôle de stérilité réutilisable : Éprouvette en verre
Pour une utilisation avec le système de contrôle de stérilité
Marque: Sartorius™ 6980589
Informations supplémentaires : Poids : 0.09200kg
Description
Éprouvette en verre - 14-555-944
- Pièce de rechange pour le système de contrôle de stérilité réutilisable
- Pour modèle 16522 ; 85 ml
- Pièce de rechange pour le système de contrôle de stérilité réutilisable
- Pour 16523, support de filtre de 130 ml de capacité
Spécification
Cylindrique | |
Standard primaire d’ozone modèle 16522 | |
Verre | |
85 ml |