Learn More
Sartorius Système de contrôle de stérilité réutilisable : Joints en silicone
Pour une utilisation avec le système de contrôle de stérilité
7.25€ - 7.95€
Spécification
Jetable | Non |
---|---|
Matériau | Silicone |
Stérilité | Non stérile |
Type | Joint d’étanchéité |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10603582
|
Sartorius
6980124 |
Système Combisart |
7.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10253191
|
Sartorius
6980573 |
Système de contrôle de stérilité réutilisable |
7.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Joint en silicone - 14-555-924
- Plat
- Placé sous fritté
- 36/47 mm
Spécification
Non | |
Silicone | |
Non stérile | |
Joint d’étanchéité |