Learn More
Sartorius™ Tubulure Tygon pour modèles Vivaflow™
Pour Vivaflow 50200
Marque: Sartorius™ VFA004
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Includes: Y compris les raccords Luer
Description
- Longueur : 3 m (9,8 pi)
- 14-558-324 : 4,8 x 2,6mm
- 14-558-325 : 3,2 x 1,6mm
Spécification
PVC | |
300 cm | |
Vivaflowtrade; 50 et 200 | |
Raccords Luer |
9,8 ft | |
Tube de pompe | |
16 |