Description
Vivaclear Les filtres centrifuges sont des unités de microfiltration jetables pour la clarification/filtration rapide et fiable d'échantillons biologiques dans la gamme de 100 à 500 L.μVivaclear Ces unités comportent une membrane PES à haut flux d'une taille de pores de μ0,8 m et peuvent être utilisées dans des rotors à angle fixe acceptant des tubes à centrifuger de 2,2 ml. Les applications standard sont des exemples de clarification avant le chargement sur Vivapure colonnes de centrifugation pour la purification des protéines, élimination des particules, filtration du plasma ou du sérum et élimination des cellules ou des débris cellulaires des lysats cellulaires ou des surnageants cellulaires.
- Membrane en PES de 0,8 mm à débit élevé
- Utilisation dans les rotors à angle fixe
- Volume de rétention minimum
- Des performances rapides et reproductibles
Spécification
Spécification
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | Ultrafiltration |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0,8 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Quantité | 100/boîte |
| Volume (métrique) | 0.5 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse |
| Volume d’échantillon | 0,1 à 0,5 ml |