Learn More
Sartorius Concentrateurs centrifuges Vivaspin™ 2 Membrane en PES
Associe une vitesse élevée à une récupération du rétentat supérieure pour concentrer les solutions très diluées. Concentrateurs par centrifugation Sartorius Vivaspin™ 2 : La membrane en PES est dotée de deux membranes verticales, de petites surfaces internes et de chambres à canaux minces. Disponibles en plusieurs MWCO et quantités d’emballage.
Marque: Sartorius VS0241
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.37800kg
Description
Associe une vitesse élevée à une récupération du rétentat supérieure pour concentrer les solutions très diluées.Concentrateurs centrifuges Sartorius Vivaspin™ 2 :La membrane en PES est dotée de deux membranes verticales, de petites surfaces internes et de chambres à canaux minces.Disponibles en plusieurs seuils de rétention des molécules et quantités d’emballage.
Les concentrateurs Vivaspin sont des dispositifs d’ultrafiltration jetables destinés à la concentration des échantillons biologiques. Vivaspin 2 est conçu pour être utilisé avec des échantillons de 500 μl à 2 ml dans des rotors acceptant des tubes à centrifuger de 15ml. La conception unique offre des concentrations à grande vitesse pour des solutions même chargées de particules et une récupération quasi totale des concentrats.Deux membranes verticales et une conception optimale pour une concentration rapide et sûre
- Conception à deux membranes verticales brevetée pour des vitesses de traitement ultra-rapides
- Une seule centrifugation suffit pour concentrer des volumes de solution de 4 ml maximum jusqu’à 30 fois en 5–30 minutes
- La chambre de filtration à canal mince minimise le encrassement de la membrane et augmente la vitesse de filtration
- Le fond incliné intégré au fond élimine le risque de filtration des échantillons jusqu’à épuisement
- Les membranes en PES à débit élevé sont dotées d’une liaison protéique très faible et de faibles substances extractibles
- Petite surface interne et zone de membrane pour des taux de récupération supérieurs à partir de solutions fortement diluées
- Deux méthodes pour une récupération de concentrat facile :
- Effectuer un pipetage direct du concentrat depuis le fond incliné du concentrateur
- Faire tourner le concentrat dans le bouchon de récupération, qui peut être scellé pour le stockage
- Ces deux méthodes permettent une récupération quasi totale des concentrats supérieure à 90 %
- Des graduations volumétriques pour simplifier le contrôle du volume de concentrat et un volume de butée de 8 μl
- Compatibilité universelle avec les rotors à godets oscillants ou les rotors à angles fixes accueillant des tubes à centrifuger de 15 ml
Spécification
Oui | |
100 000 Da | |
Applications de concentration, de dessalage et de tampon | |
Rotor à godets oscillants : Rotor à angle fixe 4 000 x g : 9 000 x g (3-50 kDa MWCO) ; 12 000 x g (100 kDa+ MWCO) |
|
2 mL (rotor à angles fixes), 3 mL (rotor à godets oscillants) | |
17,8 mm |
PES | |
1,3 cm2 | |
PC | |
25/boîte | |
126 mm |