Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation magnétiques Saturn
Rotation efficace pour agiter les poudres facilement et sans blocage
29.80€ - 43.10€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA |
Description | Centre sphérique avec ailes cylindriques droites |
Matériau | Aimant |
Quantité | À l’unité |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11567572
|
Fisherbrand™
|
40mm |
29.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11577572
|
Fisherbrand™
|
50mm |
43.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Revêtement en PTFE de qualité FDA
- Une large sphère au centre du barreau porte les extrémités pendant l’agitation et réduit la zone de contact avec la surface, ce qui permet au barreau de tourner avec moins de résistance, comme le ferait un anneau de rotation
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Pour une utilisation dans des récipients à fond plat ou arrondi
Spécification
Oui | |
Centre sphérique avec ailes cylindriques droites | |
À l’unité | |
Récipients à fond plat ou rond |
FDA | |
Aimant | |
Sphérique, Cylindrique |