Learn More
Grant Instruments™ Plateau de base perforé en acier inoxydable
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain. Les plateaux de base de rechange en acier inoxydable Grant Instruments™ favorisent la convection thermique dans le bain.
Marque: Grant Instruments™ SBT26
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Nécessaire si les flacons à fond plat doivent être placés directement au fond du bain.Les plateaux de base de rechange en acier inox Grant Instruments™ favorisent la convection thermique dans le bain.
- À utiliser avec le bain-marie sans agitation des séries SBB Aqua Plus et LSB Aqua Pro
- Choisissez parmi une grande variété de tailles.
Spécification
OLS26/LSB18 | |
Plateau de base perforé en acier inoxydable SBT 26 | |
Acier inoxydable |