Learn More
Alfa Aesar™ Feuille de scandium, épaisseur 0,25 mm (0,01 po), 99,9 % (REO)
Marque:  Alfa Aesar™ 012424.FF
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7440-20-2 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : III
Quantité 25 x 25mm
Code produit. 11391789
  • 288.00€ / 25mm
Expédition estimée
08-06-2021
Identifiants chimiques
7440-20-2
44.956
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
23952
scandium
Sc
MFCD00016323
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
CHEBI:33330
[Sc]
Spécification
Scandium foil
25 x 25mm
7440-20-2
Sc
unii-yuj4u1ew7r, yuj4u1ew7r, escandio, skandium, atom, powder, ingot, nitrate solution, standard for aas, scandium, lump, vacuum remelted
[Sc]
Odorless
Sachet en Mylar
CHEBI:33330
99.9%
≈0.5g/25x25mm
0.25mm (0.01 in.) thick
(REO)
MFCD00016323
SIXSYDAISGFNSX-UHFFFAOYSA-N
scandium
44.956
23952
Feuille
Vidéos
FDS Documents