Learn More
Oxyde de scandium(III), 99,998 % (base de métaux), REM 50 ppm, Alfa Aesar™, REacton™
Marque:  Alfa Aesar 010916.06
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 12060-08-1 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11391438
  • 321.00€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
12060-08-1
Sc2O3
MFCD00011223
Spécification
Scandium(III) oxide
12060-08-1
Sc2O3
Insoluble in water.
Poudre
1.964
2485°C
REM 50ppm max.
99.998% (metals basis)
MFCD00011223
137.91
Odorless
Blanc
5g
Vidéos
FDS Documents