Learn More
Solution de scandium pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
Catalog Number 12903504
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Concentration 1g/L
Quantité 100 mL
La solution contient HNO3