Learn More
Étalon de scandium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Catalog Number p-5533085
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
12060-08-1, 7697-37-2, 7732-18-5
O3Sc2
137.91
MFCD00011223
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
discandium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
12060-08-1, 7697-37-2, 7732-18-5
O3Sc2
137.91
MFCD00011223
HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
discandium(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Sc1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Nom chimique ou matériau Scandium Standard
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.N° 2-5 % HNO3    1 000 μg/ml    PLSC2-2Y, -2X    10 000    PLSC2-3Y, -3X
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Solvant ou matrice 2% HNO3
Quantité 125 mL
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire