Learn More
SCD Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
Antigène | SCD |
---|---|
Concentration | 0.52 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802335
|
Proteintech
23393-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892325
|
Proteintech
23393-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Stearoyl-CoA desaturase., ,Spécification
SCD | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human | |
O00767 | |
246074, 6319 | |
SCD Fusion Protein Ag13456 | |
Primary | |
-20°C | |
SCD |
0.52 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Acyl CoA desaturase, Delta(9) desaturase, FADS5, Fatty acid desaturase, MSTP008, SCD, SCD1, SCDOS, Stearoyl CoA desaturase | |
SCD | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |