Learn More
Kartell™ Schilling Burette
Automatic plastic Schilling burette (according to din 12.700 standards, Class B). With push button for drop-by-drop delivery. PE reservoir with stable PE-LD base.
169.00€
Spécification
Class Classe B.
Certifications/Conformité DIN 12700
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10748104
Afficher les documents Détails de la promotion
Kartell™
0198100
50 ml
169.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 21-05-2024
Description
Automatic plastic Schilling burette (according to din 12.700 standards, Class B). With push button for drop-by-drop delivery. PE reservoir with stable PE-LD base.
  • Automatic plastic Schilling burette (according to din 12.700 standards, Class B)
  • With push button for drop-by-drop delivery
  • PE reservoir with stable PE-LD base
Spécification
Spécification
Classe B.
DIN 12700