Learn More
Bochem™ Ciseaux
Les ciseaux Bochem™ avec manche en polypropylène sont parfaits pour couper des tubes jusqu’à 10 mm de diamètre.
Marque:  Bochem™ 4252
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 15711416
  • 28.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2024
Description
  • Coupe des tubes jusqu’à 10 mm
  • Manche en PP
  • Manche métallique persistant
Spécification
Spécification
Polypropylène
125 mm
40 mm