Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Papier hygiénique en rouleau Jumbo SCOTT™ PERFORMANCE
Se décompose dans l’eau froide afin de ne pas boucher les canalisations. Le papier hygiénique en rouleau Jumbo SCOTT™ PERFORMANCE est fabriqué à partir de papier 100 % recyclé certifié FSC.
Marque:  Kimberly-Clark™ Professional 8512
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12621426
Quantité Prix
1 56.30€ / 12 rouleaux
24 51.13€ / 12 rouleaux
Date d’expédition estimée: 11-10-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Permet de contrôler les coûts et les déchets
  • 2 épaisseurs, blanc frais, 100 % recyclé
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Idéal pour les sanitaires d’hôtels et de bureaux où l’économie est importante
  • À utiliser avec le distributeur de papier hygiénique AQUARIUS™ mural
Spécification
Spécification
9,5 cm
Blanc
200 m
Papier hygiénique
12 rouleaux x 526 feuilles
Écolabel européen
38 x 9,5 cm
Papier
Rouleaux Jumbo
2 épaisseurs