Learn More
Ohaus™ Analyseur d’humidité MB23
Associe une structure durable de haute qualité à une conception élégante et compacte. L’analyseur d’humidité Ohaustrade; MB23 est doté d’un grand écran LCD rétroéclairé, d’un port RS232 standard, d’une capacité de 110 g avec une lisibilité de 0,01 g/0,1 % et d’un chauffage IR sans verre.
Marque: Ohaus™ 80252470
1303.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23274" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 4.41000kg
Description
pLe MB23 délivre une détermination précise de la teneur en humidité à un prix imbattable. Il offre des résultats fiables et précis pour une grande variété d’applications nécessitant un chauffage IR./pullistrongRevêtement métallique :/strong chauffage IR sans verre pour le séchage des échantillons/lilistrongConvivial :/strong écran LCD rétroéclairé et un seul bouton pour une configuration et une navigation dans le menu faciles/lilistrongCompact :/strong son petit format (17 x 13 x 28 cm) lui permet de s’adapter facilement à la plupart des espaces de travail/lilistrongChambre de chauffage facile à nettoyer :/strong garantit l’intégrité des échantillons, idéale pour une utilisation fréquente et un entretien peu coûteux/lilistrongPerformance et flexibilité :/strong garantit l’exactitude des résultats avec une précision d’affichage de 0,1 %/lilistrongRedéfinition de la valeur :/strong offre une analyse de l’humidité pour n’importe quel budget/lilistrongChauffage IR :/strong idéal pour les industries textiles, alimentaires, le traitement des eaux usées, des céramiques et d’autres applications/li/ulSpécification
RS232 (inclus) | |
110 g | |
0,01 g, 0,1% | |
Détermination du pourcentage d'humidité, Détermination du pourcentage de solides, Pesée | |
0 | |
0,5 g | |
Rond | |
3 à 20 g standard | |
50 °C à 160 °C, | |
Gramme | |
280,00 x 165,00 x 127,000 mm | |
280,00 mm | |
165,00 mm | |
127,000 mm | |
280,00 mm | |
2,3 kg |
Analyseur d'humidité, MB23 | |
Écran LCD rétroéclairé | |
Technologie de chauffage IR | |
Adaptateur secteur,50 plateaux d’échantillons, couvercle de protection | |
Boîtier ABS, support de bac/dispositif de retenue du bac en métal | |
MB23 | |
0,002000 g | |
3 sec | |
Analyseur d'humidité infrarouge | |
28 x 17 x 13 cm | |
11,00 in | |
6,50 in | |
5,00 in | |
11,00 in | |
90 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz |