Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser
Les capuchons à visser fournissent un scellage étanche sans avoir besoin d'outils de sertissage et de décapsulage.
Marque:  DWK Life Sciences 225789
Informations supplémentaires : Poids : 0.03100kg
Code produit. 16626892
  • 32.55€ / 100 pièces
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
  • Conditionnés dans des sachets en PE à fermeture à glissière avec bande en feuille de métal déchirable pour garantir leur inviolabilité et permettre leur refermeture
Spécification
Spécification
9 mm
11,79 mm
PTFE / silicone
Shore A 45 ± 5
5,97 mm
1,02 mm
ND9
Bleu
PTFE rouge, silicone blanc, PTFE rouge, PP
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Autoclavables
100
Avec opercule