Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser
Les capuchons à visser fournissent un scellage étanche sans avoir besoin d'outils de sertissage et de décapsulage.
Marque: DWK Life Sciences 225791
Informations supplémentaires : Poids : 0.03200kg
Description
- Conditionnés dans des sachets en PE à fermeture à glissière avec bande en feuille de métal déchirable pour garantir leur inviolabilité et permettre leur refermeture
Spécification
9 mm | |
11,79 mm | |
Caoutchouc / PTFE | |
Shore A 45 ± 5 | |
5,97 mm | |
1,02 mm | |
ND9 |
Blanc | |
Caoutchouc rouge, PTFE transparent, PP | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
Autoclavables | |
100 | |
Avec opercule |