Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser
Les capuchons à visser fournissent un scellage étanche sans avoir besoin d'outils de sertissage et de décapsulage.
15.40€ - 47.35€
Spécification
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) |
---|---|
Dureté | Shore A 45 ± 5 |
Autoclavable | Autoclavables |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Type | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16676882
|
DWK Life Sciences
225784 |
Avec opercule | Noir | Silicone blanc, PTFE rouge, PP |
26.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16686882
|
DWK Life Sciences
225785 |
Avec opercule | Noir | Silicone blanc, PTFE rouge, pré-fendu (simple), PP |
47.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16696882
|
DWK Life Sciences
225786 |
Avec opercule | Noir | PTFE rouge, silicone blanc, PTFE rouge, PP |
35.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16626892
|
DWK Life Sciences
225789 |
Avec opercule | Bleu | PTFE rouge, silicone blanc, PTFE rouge, PP |
32.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16646892
|
DWK Life Sciences
225791 |
Avec opercule | Blanc | Caoutchouc rouge, PTFE transparent, PP |
15.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16656892
|
DWK Life Sciences
225792 |
Avec opercule | Blanc | Silicone blanc, PTFE rouge, PP |
24.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16666892
|
DWK Life Sciences
225793 |
Avec opercule | Blanc | PTFE rouge, silicone blanc, PTFE rouge, PP |
32.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16606902
|
DWK Life Sciences
225797 |
Avec opercule | Noir | Silicone blanc, PTFE rouge, PP |
32.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Emballées dans des sachets en PE zippés avec une bande film à déchirer pour assurer une preuve d'intégrité et une possibilité de refermer
Spécification
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
Shore A 45 ± 5 | |
Autoclavables | |
100 |