Learn More
Thermo Scientific™ Microtubes à bouchon à vis
Pure Protection : Préparez, transférez et stockez les échantillons en toute sécurité grâce aux microtubes à bouchon à vis Thermo Scientific. Choix entre plusieurs volumes, plusieurs options d’emballage et plusieurs allégations de propreté.
Marque:  Thermo Scientific™ 3490
48.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21938" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.76500kg
Code produit. 11529954
  • 62.60€ / 500 pièces
Expédition estimée: 28-08-2024
Description
La robustesse et le choix des matériaux des micro-tubes à bouchon à vis Thermo Scientific™ sont bien adaptées au travail avec des produits biologiques et offrent de nombreuses fonctionnalités, notamment des tubes à filetage externe ultra-transparents et des tubes ambrés de protection UV. Les modèles sont disponibles avec ou sans fond à jupe autoportant, des tubes moletés et non moletés pour une utilisation d’une seule main, en 0,5 ml, 1,5 ml et 2,0 ml, et l’option de bouchons multicolores, avec ou sans sangles captives. Les bouchons à vis pour micro-tubes offrent une conception durable intégrant un joint torique qui évite les fuites dans des conditions exigeantes.
La version non stérile est exempte de RNase / DNase, d’ADN, de pyrogènes & d’endotoxines.
La version stérilisée par faisceau d’électrons est exempte de RNase / DNase, d’ADN, de pyrogènes, d’endotoxines, d’ATP et d’inhibiteurs de PCR.
L’emballage est adapté aux exigences générales. Les tubes sont conditionnés avec et sans bouchons, les bouchons sont fixés ou non, placés dans un sac unique et la fonction à double emballage pour les environnements de salle blanche est disponible sur demande.
Résine de PP 100 % vierge spécialement sélectionnée pour des applications biologiques et à haute clarté.
La conception, l’épaisseur et la sélection des matériaux du joint torique ont été optimisées pour offrir des caractéristiques de protection pour des capacités d’étanchéité, d’interaction biologique et de température maximales. Le joint torique de couleur noire est fabriqué en EPDM.
Compatible avec le système automatisé. Qu’un automate soit utilisé ou non pour le remplissage, le bouchage ou le marquage, le produit est conçu pour résister aux pressions de couple élevées associées à l’automatisation. La conception du produit permet de résoudre les problèmes automatisés courants tels que : fissures, bourrage du bol d’alimentation, bouchons serrés au-dessus / en dessous du couple et filetage transversal.
Plage de volume de 0,5, 1,5 et 2,0 ml.
Choix de la couleur du tube entre une couleur naturelle ultra-haute clarté ou l’option ambrée qui offre une protection ultra-violette (UV) de 1,22 % de transmittance entre 220 et 500 nm.
Bouchon standard ou attaché , tous disponibles en diverses couleurs. Consultez la page produit des bouchons pour plus d’informations.
Tubes moletés qui offrent la possibilité de verrouiller le tube dans des portoirs spéciaux pour une utilisation d’une seule main.
Tubes non moletés parfaits pour l’automatisation et le marquage, les tubes sont unis, exempts de toute interférence de marquage.
Tubes à jupe ou autoportants qui peuvent tenir debout de façon autonome, sans nécessiter de portoir.
Tubes coniques qui nécessitent un portoir pour les maintenir en position verticale.
La liaison protéique et aux acides nucléiques faible et l’inhibition enzymatique faible sont des caractéristiques de la sélection des résines.
Plage de FCR de 18 000 à 25 000 x g.
Plage de températures de -80°C à +95°C. Stockage à court terme à -80°C, -20°C, sur glace sèche et glace humide. Stockage à court terme dans du LN2 en phase vapeur. Convient à une congélation flash par immersion rapide dans du LN2.
Compatible au bain-marie jusqu’à +95°C.
Spécification
Spécification
18000xG
Non
Naturel
500 / sachet, 10 sachets / boîte, 5000 / boîte Conditionnement en sachet simple. Sachet avec fermeture à glissière.
Non stériles, exempts de : RNase / DNase, ADN, pyrogènes et endotoxines
Couple manuel : Standard : 0,125 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 1,412 Ncm à 28,24 Ncm. Norme relative au couple automatisée et robotique : 1,312 lb/po à 2,5 lb/po ; unités métriques : 14,83 Ncm à 28,24 Ncm
Oui
Tube à bouchon à vis de 2,0 ml, à rainures, à jupe, naturel, non stérile, sans bouchon
2 ml
Polypropylène 100 % vierge ultra transparent
Stockage frigorifique : -80° à + 95°C. Azote liquide : Phase vapeur et congélation instantanée à court terme acceptables, non recommandées pour le stockage par immersion dans du LN2
Faibles liaison protéique et liaison des acides nucléiques et faible inhibition enzymatique
Non stérile
PCR Ready
Promotions
† La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
Les bouchons et microtubes à bouchon à vis ne sont pas recommandés pour l’autoclave. Versions stériles disponibles.
Ne sont pas conçus pour être immergés ni stockés en phase liquide LN2.