Learn More
JG Finneran Associates™ Screw Caps
Use these preassembled caps for a variety of applications. JG Finneran™ JG Finneran™ Screw Caps provide a positive physical lock to assure that preassembled components arrive intact.
33.65€ - 320.00€
Spécification
Type Screw Cap
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Couleur Matériau Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Matériau Taille du bouchon Prix Quantité et disponibilité  
12403010
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5394F-09RB
Bleu roi PTFE, Caoutchouc 9 mm de diamètre
192.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12433010
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5394F-09R
Rouge PTFE, Caoutchouc 9 mm de diamètre
192.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12493010
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5395F-09R
Rouge PTFE, Silicone 9 mm de diamètre
200.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12423020
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
5396F-09RB
Bleu roi PTFE, Silicone 9 mm de diamètre
320.00€
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10107080
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
806550TH-08
Noir PTFE, Silicone Taille de filetage de 8-425 mm
33.65€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10700862
Afficher les documents Détails de la promotion
JG Finneran Associates™
806550TH-13
Noir PTFE, Silicone Taille de filetage de 13-425 mm
41.60€
100 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • The patented Top Hat™ septa and closure provide a positive physical lock to assure that preassembled components arrive intact
  • Preassembled R.A.M.™ Smooth Screw Thread Closure and Septa
  • Designed to work in Agilent or other robotic arm autosamplers
  • Available in a variety of colors
Spécification
Spécification
Screw Cap