Learn More
Labcon Bouchons à vis avec joints toriques pour microtubes SuperClear™
Avec joint torique en éthylène-propylène
Marque:  Labcon 3600-871-000-9
Informations supplémentaires : Poids : 1.81440kg
Code produit. 16644102
  • 63.15€ / 500 pièces
En stock, prêt à être expédié: 9
Description
Description
  • Bouchon de microtubes
  • Avec joint torique en éthylène-propylène
  • Exempts d’endotoxines (apyrogènes)
  • Résine USP de classe VI en polyéthylène
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Bouchon de microtube
Polyéthylène
Joint torique en éthylène-propylène
Oui
500/sachet, 10 sachets/boîte.
SuperClear™
Non stérile
Microtube à centrifuger
Autoclavable
Blanc
Non
Centrifugation
500/sachet
Exempts d’endotoxines (apyrogènes)