Learn More
DWK Life Sciences Flacon carré, en verre sodo-calcique, à col étroit, et à filetage DIN, forme haute
Flacons carrés en verre sodo-calcique transparent, col étroit.
Marque:  DWK Life Sciences 238103658
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.80000kg
Code produit. 11776918
  • 61.58€ / 10 pièces
Expédition estimée
17-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Flacons carrés transparents en verre sodocalcique (type 3), col étroit, filetage DIN forme haute.
  • Forme carrée pour un emballage efficace
Spécification
Spécification
Non autoclavable
250 mL
Verre sodocalcique
GL 32
64 mm
Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition
10/Bte