Learn More
SDHA Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 5E10G12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SDHA |
---|---|
Clone | 5E10G12 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16828605
|
Proteintech
66588-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16818605
|
Proteintech
66588-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a major catalytic subunit of succinate-ubiquinone oxidoreductase, a complex of the mitochondrial respiratory chain. The complex is composed of four nuclear-encoded subunits and is localized in the mitochondrial inner membrane. Mutations in this gene have been associated with a form of mitochondrial respiratory chain deficiency known as Leigh Syndrome. A pseudogene has been identified on chromosome 3q29.Spécification
SDHA | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FP, SDH2, SDHA, SDHF | |
Sdha | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
5E10G12 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P31040, Q8K2B3, Q920L2 | |
157074, 6389, 66945 | |
SDHA Fusion Protein Ag7023 | |
Primary | |
-20°C | |
SDHA |