Learn More
Thermo Scientific Chemicals Se-méthylseleno-L-cystéine, 98 %
Catalog Number p-191834
65.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
26046-90-2
C4H9NO2Se
182.092
MFCD00800565
XDSSPSLGNGIIHP-VKHMYHEASA-N
methylselenocysteine, se-methylselenocysteine, se-methyl-l-selenocysteine, 3-methylseleno-l-alanine, selenium-methylselenocystine, r-2-amino-3-methylselanyl propanoic acid, se-methyl-seleno-l-cysteine, unii-twk220499z, ccris 5465, l-alanine, 3-methylseleno
147004
CHEBI:27812
acide (2R)-2-amino-3-méthylsélanylpropanoïque
C[Se]CC(C(=O)O)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
26046-90-2
C4H9NO2Se
182.092
MFCD00800565
XDSSPSLGNGIIHP-VKHMYHEASA-N
methylselenocysteine, se-methylselenocysteine, se-methyl-l-selenocysteine, 3-methylseleno-l-alanine, selenium-methylselenocystine, r-2-amino-3-methylselanyl propanoic acid, se-methyl-seleno-l-cysteine, unii-twk220499z, ccris 5465, l-alanine, 3-methylseleno
147004
CHEBI:27812
acide (2R)-2-amino-3-méthylsélanylpropanoïque
C[Se]CC(C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Se-methylseleno-L-cysteine
Couleur Blanc à jaune
Plage de pourcentage du dosage 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Poids de la formule 182.08
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Quantité 50 mg
Forme physique Poudre