Learn More
Lonza™ Agarose SeaKem™ LE
Code produit. 11510727
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11510727
Marque: Lonza™ 50005
Pour l’analyse des acides nucléiques par électrophorèse sur gel et transfert.L’agarose Lonza SeaKem™ LE est recommandée pour l’électrophorèse sur gel de protéines dans des applications telles que l’Ouchterlony et l’immunodiffusion radiale (RID).
  • Chaque gel résout fortement l’ADN et fournit une résolution constante de lot à lot
  • L’agarose n’a aucune activité de DNase ou RNase détectable
  • Forme des gels forts avec un faible fond sur le bromure d’éthidium, la coloration SYBR™ Green ou GelStar™
  • Un certificat d’analyse est fourni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cassette de gel d’agarose
À utiliser avec (application) Immunodiffusion d’Ouchterlony et immunodiffusion radiale (RID)
Quantité 1 kg