Learn More
DWK Life Sciences Bague de serrage , pour joints sphériques polis (VITON)
Pour l'étanchéité sans rodage du rodage conique DURAN™ en particulier lors d'applications de vide.
37.10€ - 195.00€
Spécification
Matériau | Viton |
---|---|
À utiliser avec (application) | Étanchéité des joints sphériques rodés non poncés |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15804498
|
DWK Life Sciences
1155355 |
13 NS |
37.10€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15814498
|
DWK Life Sciences
1155356 |
19 NS |
56.80€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15824498
|
DWK Life Sciences
1155357 |
64 NS |
195.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894488
|
DWK Life Sciences
1152556 |
29 NS |
80.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les rodages sphériques non dépolis garantissent uniquement l'étanchéité sur la bague d'étanchéité. Les bague d'étanchéité en VITON sont utilisées pour des applications de vide.- Utilisable en raison des caractéristiques des matériaux lors des travaux avec des exigences élevées en résistance chimique de la bague d'étanchéité
- Bague d'étanchéité en VITON
Spécification
Viton | |
Étanchéité des joints sphériques rodés non poncés | |
10/boîte |