Learn More
Buerkle™ Manchons d’étanchéité pour échantillonneurs de zones Buerkle™
Les manchons d’étanchéité en PP, stérilisables, scellent les chambres individuelles lors du remplissage, de la vidange ou du transport. Les manchons d’étanchéité sont faciles à glisser et ils se fixent automatiquement en position.
Marque: Buerkle™ 5317-0011
34.17 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.03250kg
Description
Manchons d’étanchéité en PP stérilisables qui scellent les chambres individuelles lors du remplissage, de la vidange ou du transport. Les manchons d’étanchéité sont faciles à glisser et à clipser automatiquement en position. Longueur : 150 mmSpécification
Polypropylène | |
Échantillonneur de zone | |
25 mm | |
150 mm |