Learn More
Sec-butanol, 99 +%, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3759001
39.93 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
78-92-2
C4H10O
74.12
MFCD00004569
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
6568
CHEBI:35687
butan-2-ol
CCC(C)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
78-92-2
C4H10O
74.12
MFCD00004569
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
6568
CHEBI:35687
butan-2-ol
CCC(C)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau sec-Butanol
Point de fusion -115.0°C
Note relative au nom For analysis
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 99.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 24°C
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.81
Formule linéaire C2H5CH(OH)CH3
Viscosité 4.2 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 371
Eau 0.1% max.
Merck Index 15, 1543
Informations sur la solubilité Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ester, ether and benzene
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique