missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SEC11A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SEC11A |
---|---|
Concentration | 0.24 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803564
|
Proteintech
14753-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893554
|
Proteintech
14753-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the peptidase S26B family. The encoded protein is an 18kDa subunit of the signal peptidase complex and has been linked to cell migration and invasion, gastric cancer and lymph node metastasis. Alternative splicing results in multiple transcript variants. A related pseudogene has been identified on chromosome 8.Spécification
SEC11A | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P42667, P67812, Q9R0P6 | |
23478, 56529, 65166 | |
SEC11A Fusion Protein Ag6500 | |
Primary | |
-20°C | |
SEC11A |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
1810012E07Rik, Endopeptidase SP18, SEC11 homolog A, SEC11 like protein 1, SEC11A, SEC11L1, sid2895, SPase 18 kDa subunit, SPC18, SPCS4A | |
Sec11a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |