missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SEC24D Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SEC24D |
---|---|
Concentration | 267 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16842014
|
Proteintech
13673-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16832014
|
Proteintech
13673-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The SEC24D antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SEC24D. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SEC24D antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
SEC24D | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
267 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
9871 | |
Primary |