missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SEC61B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SEC61B |
---|---|
Concentration | 0.19 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803714
|
Proteintech
14846-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16893704
|
Proteintech
14846-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The Sec61 complex is responsible for translocation of proteins across the rough endoplasmic reticulum membrane. Sec61 is composed of three subunits: alpha, beta, and gamma; that associate to form a heterotrimer. Multiple heterotrimers associate forming the ER translocon. Sec61 alpha is a polytopic protein that has ten membrane-spanning loops. Sec61 has been found to be tightly associated with membrane bound ribosomes, either directly or through adaptor proteins, and is required for assembly of membrane and secretory proteins.Spécification
SEC61B | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P60468, Q9CQS8 | |
10952, 66212 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
SEC61B |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Sec61 beta subunit, SEC61B | |
Sec61b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |