missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Secretogranin V Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B9H6, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène Secretogranin V
Clone 1B9H6
Concentration 927 μg/mL
Applications Immunohistochemistry, ELISA
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16840016
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
67406-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16830016
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
67406-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The Secretogranin V antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Secretogranin V. This antibody recognizes human antigen. The Secretogranin V antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.

Spécification

Spécification

Secretogranin V
927 μg/mL
Monoclonal
Mouse
6447
Primary
1B9H6
Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human
IgG1
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications