Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ série SF600
16.95 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Anti-rayures
Anti-rayures
Antirayures
Teinte de la lentille:
Ambrés
Gris
I/E miroir
Teinte de soudage 1.7
Teinte de soudage 3.0
Teinte de soudage 5.0
Transparent
Type de lentille:
Polarisé
Description
- Verres de classe optique 1 pour une utilisation prolongée
- La conception offre une excellente couverture et un grand champ de vision grâce aux deux verres à demi-monture
- Protection contre le rayonnement ultraviolet (UV) conformément aux normes européennes
- Poids : 27 g
- Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un port sûr et confortable
- Plaquettes nasales douces pour le confort de port
- Revêtement antibuée Scotchgard™ de qualité supérieure répondant aux exigences en termes de marquage K et N sur les verres standard transparents, gris et ambrés
Spécification
Revêtement de la lentille | Anti-buée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Ambrés |
Couleur de la monture | Gris |
Lens Material | Polycarbonate |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Protection UV | Oui |