Learn More
3M™ Lunettes de sécurité SecureFit™ série SF600
Code produit. p-8369106
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Anti-buée, Anti-rayures
Anti-rayures
Antirayures
Teinte de la lentille:
Ambrés
Gris
I/E miroir
Teinte de soudage 1.7
Teinte de soudage 3.0
Teinte de soudage 5.0
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
Type de lentille:
Polarisé
Code produit. 15727727
Marque: 3M™ 7100112718
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Comprennent un verre à rebord partiel et un bras à branche de longueur fixe. Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série SF600 incluent un écran latéral intégré pour une protection accrue.
  • Verres de classe optique 1 pour une utilisation prolongée
  • La conception offre une excellente couverture et un grand champ de vision grâce aux deux verres à demi-monture
  • Protection contre le rayonnement ultraviolet (UV) conformément aux normes européennes
  • Poids : 27 g
  • Technologie de branches à diffusion de pression 3M™ pour un port sûr et confortable
  • Plaquettes nasales douces pour le confort de port
  • Revêtement antibuée Scotchgard™ de qualité supérieure répondant aux exigences en termes de marquage K et N sur les verres standard transparents, gris et ambrés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Revêtement de la lentille Anti-rayures
Teinte de la lentille I/E miroir
Couleur de la monture Gris
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Polycarbonate
Protection UV Oui