Learn More
Thermo Scientific™ Conteneurs en plastique I-Chem™ Field Ready™
Catalog Number 15625635
Click to view available options
Comprend:
avec/sans comprimé
w/10mg thiosulfate de sodium
Les conteneurs en plastique Thermo Scientific™ I-Chem Field Ready Plastic sont stériles et répondent à toutes les exigences du Manuel de certification des laboratoires d'analyse de l'eau de l'agence “EPA relatives aux conteneurs d'échantillons microbiologiques.
Les conteneurs en plastique Thermo Scientific™ I-Chem Field Ready Plastic sont stériles et répondent à toutes les exigences du Manuel de certification des laboratoires d'analyse de l'eau de l'agence “EPA relatives aux conteneurs d'échantillons microbiologiques.
Les processus de fabrication des Thermo Scientific I-Chem , depuis leur conception jusqu'à leur production, répondent aux exigences de qualité définies par l'ISO (l'organisation internationale de normalisation), voire les dépassent. Les caractéristiques des bouchons I-CHEM, établies sur la base des performances obtenues, ont été développées pour garantir que ces produits répondent aux exigences de l'agence américaine EPA relatives aux analytes, voire les dépassent. Tous les produits I-CHEM certifiés™ ; Répondent aux exigences relatives aux matériaux volatiles, semi-volatiles, aux métaux, et aux pesticides/PCB.
  • Flacon à bascule en polypropylène avec couvercle à verrouillage et joint
  • Non toxique, non autofluorescent
  • Conçus pour l’analyse des coliformes totaux et fécaux dans des échantillons d’eau
  • Certifiés stériles
  • Disponible pré-chargé avec un comprimé de thiosulfate de sodium 10 mg (Na2S2O3) pour la déchloration d’échantillons ou sans comprimé pour les sources d’eau non chlorées
  • Ligne de remplissage de 100 ml (±2,5 ml)
  • Un (1) pouce d’espace de tête complet au-dessus de la ligne de remplissage pour faciliter le mélange
  • Le joint de rupture fournit des preuves de stérilité intacte avant l’ouverture du flacon
  • La sangle d’étanchéité de garde sécurise le couvercle Security-Snap, fournit des preuves d’altération et élimine le risque d’ouverture accidentelle après l’échantillonnage et pendant l’expédition au laboratoire
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés stériles
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacité 4 oz., 120 ml
Matériau du bouchon PP
Diamètre (métrique) 46mm
Hauteur (impériale) 3,74 in
Hauteur (métrique) 95 mm
Capacité (métrique) 120mL
Capacité (impériale) 4 oz
Paramètres de certification stérile
Couleur Naturel
Description Flacon à clip de sécurité
Diamètre (impériale) interne 1,75 po
Diamètre (impériale) 1,81 po
Diamètre (métrique) interne 4.5cm
Comprend w/10mg thiosulfate de sodium
Matériau HDPE
Conditionnement Cas de 250
Stérilité Stérile
Transparence translucide
Certifiés stérile
Couleur de bouchon naturel
Niveau Produits certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 4,73 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 140mL
Certifications/Conformité Certifiés stériles