Learn More
BRAND™ Film de scellage autoadhésif pour plaques
Scelle les plaques multipuits en toute sécurité. Le film de scellage autoadhésif pour plaques peut être appliqué directement sur les plaques puis retiré sans l’utilisation de matériel coûteux. Il peut également être appliqué avec un rouleau de caoutchouc dur pour garantir une fixation sûre et uniforme du film sur la plaque.
Marque: BRAND™ 701374
144.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21902" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.28900kg
Description
- Appliquez-les facilement sur les plaques et retirez-les sans utilisation de matériel coûteux.
- L’application à l’aide d’un rouleau en caoutchouc dur garantit une fixation sûre et uniforme du film sur la plaque.
- Les films de scellage sont disponibles en différents matériaux particulièrement adaptés au stockage, aux immunoessais ou à la culture cellulaire et tissulaire :
- Polyéthylène
- Polyester
- Aluminium
- Rayon
- PP
- Vinyle
Spécification
Vinyle | |
100 | |
Automatisation | |
Film de scellage |