Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-protégées à enrouler pour étiqueteuses M6/M7
Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l’identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
Marque:  Brady™ 173345
Informations supplémentaires : Poids : 0.12400kg
Code produit. 17899014
  • 58.44€ / 250 pièces
Expédition estimée: 12-10-2023
Description
  • Le vinyle auto-protégé (B-427) est un excellent matériau pour l'identification de fils et câbles. Il présente une clarté et une conformabilité de qualité, et est auto-extinguible.
  • Fourni dans un format auto-protégé avec une zone imprimable blanche et un film de protection transparent
  • Adhésif acrylique permanent offrant une résistance exceptionnelle à l'eau et à l'huile
  • Étiquettes conformes à la norme UL
  • Température d'utilisation de -40 à 70°C (de -40 à 158°F)
  • Les consommables Brady Authentic fonctionneront parfaitement avec les étiqueteuses Brady. Elle garantissent ainsi une communication optimisée entre l'étiqueteuse et les consommables, une interaction transparente avec les applications mobiles, ainsi que des performances et une fiabilité améliorées.
Spécification
Spécification
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Clear, White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
No
Rectangle
-70°C to +70°C
0.102 mm
1.5 in.
25.4 mm
25.4 mm
38.1 mm
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
None
Matte
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
250 Labels
-94°F to +158°F
0.004 in.
1.5 x 1 in.
1 in.
1 in.
0.5 in.
12.7 mm