Learn More
Abnova™ SEMA3B (Human) Recombinant Protein
Human SEMA3B full-length ORF (BAC03823.1, 1 a.a. - 132 a.a.) recombinant protein with GST tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | BAC03823.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 7869 |
Nom | sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3B |
Méthode de préparation | Wheat germ expression system |
Test du contrôle qualité | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16142172
|
Abnova™
H00007869-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16152172
|
Abnova™
H00007869-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Sequence: MYNSVLPTGGRPLFLQVGANYTFTQIAADRVAAADGHYDVLFIGTDVGTVLKVISVPKGSRPSAEGLLLEELHVFEDSAAVTSMQISSKRAVPAARRKEWRPQHVVLRRLVSSRAAGTQGVRRGGQQRLSGV
Spécification
BAC03823.1 | |
sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3B | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
FLJ34863, LUCA-1, SEMA5, SEMAA, SemA, semaV | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
7869 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
SEMA3B | |
GST |