Learn More
Alfa Aesar™ Standard semi-quantitatif 1, Specpure™
Marque:  Alfa Aesar™ 047180.AP
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.00050kg Transport : UN number : 3093 Chem class : 8 Pack group : II
Code produit. 15432897
  • 1004.00€ / 500mL
Expédition estimée
22-02-2021
Spécification
Semiquantitative Standard 1
UN3093
Liquide
500mL
MFCD02091742
Miscible with water.
Specpure™
Matrix: 40% Aqua Regia
Vidéos
FDS Documents
RMF - Research Use or Further Mfg