Learn More
Standard semi-quantitatif 1, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
466.00€ - 1154.00€
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15422897
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
047180.AE
100 mL
466.00€
100mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
pour voir le stock disponible 
15432897
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
047180.AP
500 mL
1154.00€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-04-2024
Description
Semiquantitative Standard 1, Specpure™ is used as a standard for inductively coupled plasma and direct current plasma (DCP) emission spectrometry for the analysis of trace elements in biomedical and environmental samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Documents
Certificados
RUO – Research Use Only