Learn More
SemperIt™ Gants de protection Xpert en nitrile Semperguard™
Provides excellent chemical resistance to skin irritants. Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert Protective Gloves offers higher elasticity than latex, higher puncture resistance, and outstanding resistance against oils and fats.
Marque:  SemperIt™ 3000001630
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.07200kg
Code produit. 10121532
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Gants, nitrile, jetables, bleu, non stériles, Semperguard, EPI catégorie III
• Fabriqués en nitrile doux de haute qualité, bleu, non poudré avec un revêtement extérieur texturé pour une meilleure préhension, en particulier dans les conditions humides. Le nitrile offre une plus grande élasticité, une meilleure résistance aux perforations ainsi qu’une résistance exceptionnelle aux huiles et graisses. Ambidextre avec bords roulés, 0,25mm d’épaisseur au niveau de la paume et AQL de 1,5. Longueur de poignet supérieure pour les tailles Large et Extra large
Spécification
Spécification
CE classe I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI catégorie III
Oui
Oui
Sans poudre
0,2 mm
90 x 10 cartons
240 mm
Bleu
Ambidextres
Nitrile
X-Large, 9, 10
Roulé
900PK